Merck
M073000
Sigma-Aldrich
2-氰乙基 N,N,N′,N′-四异丙基亚磷酰二胺
别名:
双(二异丙基氨基)(2-氰乙氧基)膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
{[(CH3)2CH]2N}2POCH2CH2CN
分子量:
301.41
Beilstein:
3590103
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.470 (lit.)
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
InChI 密鑰
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
119.3 °F - closed cup
閃點(°C)
48.5 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)