Merck
K3603
Sigma-Aldrich
6,7-二氢-4-苯并[b]噻吩酮
98%
别名:
4-氧代-4,5,6,7-四氢硫茚, 4-氧代-4,5,6,7-四氢苯并[b]噻吩, 4-酮-4,5,6,7-四氢硫茚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8OS
CAS号:
分子量:
152.21
Beilstein:
112276
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
crystals
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1CCCc2sccc12
InChI
1S/C8H8OS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h4-5H,1-3H2
InChI key
GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)