主要文件
HSWNH161
HSW FINE-JECT hypodermic needles, disposable
gauge 16, L 1 in., white, sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
42142615
NACRES:
NB.03
物料
white
描述
thin wall
无菌性
sterile
制造商/商品名称
Henke Sass Wolfe
长度
1 in.
计量器
16
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Disposable, sterile, FDA registered
  • ISO 9626/1991 stainless steel
  • Color-coded polypropylene hub
  • Protective polypropylene cap
  • Siliconized needle tube
  • Pyrogen-free and non-toxic
  • 5-year shelf life
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)