Merck
H38608
Sigma-Aldrich
2-羟基-5-甲基苯甲酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H3(CH3)COC6H5
CAS号:
分子量:
212.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
mp
83-85 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(O)c(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-7-8-13(15)12(9-10)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,15H,1H3
InChI 密鑰
OQERFUGURPLBQH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)