Merck
H37806
Sigma-Aldrich
4′-羟基-2′-甲基苯乙酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H3(CH3)COCH3
CAS号:
分子量:
150.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
bp
313 °C (lit.)
mp
129-131 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
InChI 密鑰
IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)