方案
99%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 843-075-07
电阻率
126 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.025 mm
沸点
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
密度
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Gd]
InChI
1S/Gd
InChI key
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Water-react 3
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3