方案
99.95%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 129-101-26
电阻率
4.9 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.015 mm
沸点
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg