主要文件
GF80894436
Alumina
tube, outside diameter 0.80 mm, length 200 mm, wall thickness 0.3 mm
别名:
AL607022
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 808-944-36
长度
200 mm
外径
0.80 mm
壁厚度
0.3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)