主要文件
GF06853855
Alumina
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 1.5 mm
别名:
AL607200
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 068-538-55
长度
150 mm
外径
10.0 mm
壁厚度
1.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)