主要文件
GF77690290
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 100 g
别名:
SJ606300
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101521
NACRES:
NA.23
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 776-902-90
重量
100 g
标称颗粒尺寸
1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)