Merck
GF09680160
碳化硅
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 200 g, purity 99%
别名:
SI516021
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
11101521
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 096-801-60
重量
200 g
平均粒徑
0.1-1 μm