主要文件
GF77206518
碳化硅
fiber, tex number 209, length 20 m, filament diameter 0.015mm
别名:
SI675721
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101521
NACRES:
NA.23
表单
fibers
制造商/商品名称
Goodfellow 772-065-18
长度
20 m
直径
0.015 mm , filament diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 1B Inhalation
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)