Merck
GF74823239
mesh, size 150 × 150 mm, size 0.2 mm, wire diameter 0.05 mm
别名:
宽度
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
W
CAS号:
分子量:
183.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141747
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
mesh
製造商/商標名
Goodfellow 748-232-39
電阻係數
4.9 μΩ-cm, 20°C
尺寸
0.2 mm
150 × 150 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[W]
InChI
1S/W
InChI 密鑰
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N