GF69695511
别名:
CO810250
1 of 10
Sigma-Aldrich
336173
硼化钽 (1:2)
GF50992049
Nickel-boron alloy, Ni85B15
GF27499045
铑
GF29753781
氮化硼
735825
银
SRP2084
VHL human
GF64342188
硅
266809
铪
GF75551700
Quartz - fused
745847
碳化钒(IV)
foil
Goodfellow 696-955-11
1 m
25 mm
0.025 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学