Merck
GF62084224
Vanadium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
别名:
V 516010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 620-842-24
重量
50 g
零件最大尺寸
45 (micron)