主要文件
GF08821245
碳化钛
powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
别名:
TI546020
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
方案
≥99.8%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 088-212-45
重量
100 g
最大零件尺寸
5 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)