Merck
GF58365041
Iron/nickel
rod, Fe 55%/Ni 45%, 16 mm diameter, length 100 mm, temper unannealed
别名:
FE187930
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171604
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 583-650-41
長度
100 mm
直徑
16 mm