主要文件
GF30719471
不锈钢-AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, mean particle size 3 micron, weight 20 g, condition atomized
别名:
FF216030
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 307-194-71
重量
20 g
平均粒径
3 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)