主要文件
GF56765807
氮化硼
rod, 32 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
别名:
B 607955
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 567-658-07
长度
50 mm
直径
32 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)