Key Documents
GF52445336
Quartz - fused
rod, 2.0 mm diameter, length 500 mm
别名:
SI617920
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101503
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 524-453-36
長度
500 mm
直徑
2.0 mm