方案
99.995%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 483-681-99
电阻率
11 μΩ-cm, 20°C
重量
20 g
最大肿块尺寸
5 mm
沸点
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N