主要文件
GF45167148
Graphene
powder, bulk density 0.0215, weight 6 g, platelet planar size 0.3-5um
别名:
GR006060
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 451-671-48
重量
6 g
堆积密度
0.0215
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)