Merck
GF41490794
硫化锌
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.9%
别名:
ZN536010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 414-907-94
重量
100 g
零件最大尺寸
45 μm