Merck
GF40592662
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
别名:
MO008655
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
41122203
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
包装
pkg of 1
制造商/商品名称
Goodfellow 405-926-62
电阻率
5.0 μΩ-cm, 20°C
沸点
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)