Merck
GF36444999
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g, 99.999%
别名:
FE236010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
化驗
99.999%
形狀
powder (atomized)
製造商/商標名
Goodfellow 364-449-99
重量
100 g
零件最大尺寸
45 μm