主要文件
GF30135798
Alumina
fiber, tex number 250, length 20 m, filament diameter 0.01mm
别名:
AL605725
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.23
表单
fibers
制造商/商品名称
Goodfellow 301-357-98
长度
20 m
直径
0.01 mm , filament diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)