一般說明
该玻璃纤维由细玻璃纤维制成,直径控制在 0.008 mm 左右。这使玻璃柔韧性好,使用方便。该玻璃纤维由 9989 号玻璃制成,含有极少重金属,适合用作过滤介质。
供应规格为 2 英寸。直径 x 22 ft 长的碎片。
供应规格为 2 英寸。直径 x 22 ft 长的碎片。
特點和優勢
- Pyrex®玻璃纤维棉,孔径8 μm,是由硼硅酸盐玻璃纤维(BGF)组成。
- 设计用于加热套、加热板加热、烤箱和微波炉。
- 可以高压蒸汽灭菌。
- 不适用于真空或高压应用。
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B Inhalation
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.