Merck
GF29321030
sphere, 0.48 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
别名:
SI006805
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Si
CAS号:
分子量:
28.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141911
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
spheres
制造商/商品名称
Goodfellow 293-210-30
直径
0.48 mm
沸点
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)