化驗
≥99.99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 286-738-71
電阻係數
20.65 μΩ-cm
尺寸
100 × 100 mm
厚度
0.125 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES 字串
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI 密鑰
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney