主要文件
GF26024622
Monel® alloy 400
foil, Ni 65%/Cu 33%/Fe 2, thickness 0.3 mm, 50 mm diameter, temper annealed
别名:
NI110380
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 260-246-22
直径
50 mm
50 mm
厚度
0.3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)