Merck
GF25809105
powder, max. particle size 150 micron, weight 10 g, high purity 99.999%
别名:
IN006010
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
In
CAS号:
分子量:
114.82
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141719
PubChem化学物质编号:
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 25 °C)
方案
99.999%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 258-091-05
电阻率
8.37 μΩ-cm
重量
10 g
最大零件尺寸
150 μm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)