主要文件
GF21970818
Quartz - fused
rod, 0.5 mm diameter, length 50 mm
别名:
SI617905
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101503
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 219-708-18
长度
50 mm
直径
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)