主要文件
GF56306965
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 100 mm
别名:
SI617910
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101503
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 563-069-65
长度
100 mm
直径
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)