Merck
GF08297488
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, high purity 99.995%
别名:
SN006031
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sn
CAS号:
分子量:
118.71
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141745
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.995%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 082-974-88
电阻率
11 μΩ-cm, 20°C
重量
20 g
最大零件尺寸
150 μm
沸点
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)