表单
mesh
制造商/商品名称
Goodfellow 020-094-72
电阻率
10.6 μΩ-cm, 20°C
标称口径
0.12 mm
尺寸
100 × 100 mm
沸点
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N