Merck
GF35021023
mesh, nominal aperture 0.12 mm, size 50 × 50 mm, wire diameter 0.04 mm
别名:
PT008720
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pt
CAS号:
分子量:
195.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141734
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
mesh
製造商/商標名
Goodfellow 350-210-23
電阻係數
10.6 μΩ-cm, 20°C
標稱口徑
0.12 mm
尺寸
50 × 50 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI 密鑰
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)