Key Documents
GF01716690
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 2 m, temper annealed
别名:
W 145440
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
化驗
≥99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 017-166-90
長度
2 m
直徑
0.38 mm