主要文件
GF01488876
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 100 mm, wall thickness 2 mm
别名:
SI617550
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101503
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 014-888-76
长度
100 mm
外径
40 mm
壁厚度
2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)