方案
98%
表单
crystals
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
颜色
white
沸点
260 °C/712 mmHg (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CCOC(=O)CNC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-10-6(9)4-7-5(2)8/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
AMBDTBHJFINMSE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3