方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
沸点
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
224.6 °F - closed cup
闪点(°C)
107.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)