Merck
E20705
Sigma-Aldrich
环己基乙酸乙酯
≥98%
别名:
Ethyl cyclohexylacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11CH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
170.25
Beilstein:
2043392
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
沸点
211-212 °C/766 mmHg (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)CC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
ZBDAMDWKXGTKBT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
183.2 °F - closed cup
闪点(°C)
84 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)