主要文件
1.06336
Supelco
重铬酸钠二水合物
for analysis EMSURE® ACS
别名:
重铬酸钠二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cr2Na2O7 · 2H2O
CAS号:
分子量:
298.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
234-190-3
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
99.5-100.5% (iodometric)
表单
solid
效能
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
杂质
≤0.005% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
400 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
356.7 °C (anhydrous substance)
密度
2.35 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1200 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
痕量阳离子
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[Cr](=O)(=O)=O.[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
InChI key
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析说明
含量测定(碱量滴定)99.5 - 100.5 %
同一性:通过测试
不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 %
Al(铝): ≤ 0.002 %
Ca(钙): ≤ 0.002 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.002 %
K(钾): ≤ 0.01 %
Mg(镁): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.002 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3