Merck
E15809
Sigma-Aldrich
3-氧代己酸乙酯
98%
别名:
丁酰乙酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2COCH2COOC2H5
CAS号:
分子量:
158.19
Beilstein:
507689
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
沸点
104 °C/22 mmHg (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
194.0 °F - closed cup
闪点(°C)
90 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)