方案
≥97%
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES字符串
CCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
靶器官
Blood,spleen
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1