Merck
E1101
Sigma-Aldrich
环氧氟丙烷
98%
别名:
1,2-环氧-3-氟丙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5FO
CAS号:
分子量:
76.07
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
折射率
n20/D 1.368 (lit.)
沸点
85-86 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FCC1CO1
InChI
1S/C3H5FO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI key
OIFAHDAXIUURLN-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
39.2 °F - closed cup
闪点(°C)
4 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)