About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8F4O2
CAS号:
分子量:
188.12
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.366 (lit.)
沸点
50 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FC(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C6H8F4O2/c7-5(8)6(9,10)3-11-1-4-2-12-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
174.2 °F - closed cup
闪点(°C)
79 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.