Merck
DWKFDF112A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 25 mL
别名:
FDF112A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
round clear PMP flask
特點
class A tolerance
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Azlon FDF112A
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
特點和優勢
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)