Key Documents
DWKCTA1000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
别名:
CTA1000P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NA.54
价格与库存信息目前不能提供
特點
class B
graduated
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Azlon CTA1000P
容量
1000 mL , with +/10mL tolerance
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
特點和優勢
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
  • 技术规格说明书
  • 从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)