Merck
DWKBDH112T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PE stopcock, PMP stopcock, class B, capacity 25 mL
别名:
BDH112T
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
物料
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
特点
class B
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Azlon
储存条件
room temperature
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Ideal for educational labs where breakages often occur
特点和优势
Robust construction for strength and transparency
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)