主要文件
DWK258526301
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 3
别名:
258526301
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104925
NACRES:
NB.43
物料
glass
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
DURAN® 258526301
圆盘直径
175 mm
过滤器直径
175 mm
培养瓶体积
(175 mL)
孔径
3 porosity
容量
4000 mL capacity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)